Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Artikelnummer. p-2410766
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Kolonnekapacitet:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
Mængde:
5/Cs.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11772364
Brand: DWK Life Sciences 4204002510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
  • Holdbart borosilikatglas
  • Med flowadaptere
  • Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
  • Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
  • Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
  • Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
  • Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
  • Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Endcapped Ja
Til brug med (applikation) Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier
Mængde 5/Cs.
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Type Økonomikromatografikolonne
Maks. Tryk 14,5 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 49 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper Han luer lock
Tværsnitsareal 4,91 cm 3
Steriliseringsmetode 2N NaOH eller 100% Ethanol