Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Artikelnummer. 12943351 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Kolonnekapacitet:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
Mængde:
5/Cs.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnekapacitet Mængde Pakningsstørrelse
12943351 100 mm 49 mL Hver Hver
11772364 100 mm 49 mL 5/Cs. Pakke med 5
11782364 200 mm 98 mL 5/Cs. Pakke med 5
12973351 150 mm 74 mL 5/Cs. Pakke med 5
12913361 300 mm 147 mL 5/Cs. Pakke med 5
12933351 50 mm 25 mL 5/Cs. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12943351 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204012510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    372.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
  • Holdbart borosilikatglas
  • Med flowadaptere
  • Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
  • Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
  • Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
  • Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
  • Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
  • Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Maks. Tryk 14,5 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 49 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper Han luer lock
Tværsnitsareal 4,91 cm 3
Steriliseringsmetode 2N NaOH eller 100% Ethanol
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier
Endcapped Ja
Type Økonomikromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm