Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Beskrivelse
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
- Holdbart borosilikatglas
- Med flowadaptere
- Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
- Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
- Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
- Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
- Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
- Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 14,5 psi |
| Porestørrelse | 20μ m |
| Kolonnekapacitet | 49 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas Type I Klasse A |
| Støttemateriale | HDPE |
| Konnektortyper | Han luer lock |
| Tværsnitsareal | 4,91 cm 3 |
| Steriliseringsmetode | 2N NaOH eller 100% Ethanol |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 til 50 °C |
| Vis mere |