Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle ETFE-møtrik til 1/16 in. Slanger
Artikelnummer. 11752344
Skift visning
Til brug med:
Flex-Column
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11752344 Flex-Column Hver
1 options
Artikelnummer. 11752344 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208210116
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Rørmøtrikker og -ringe bruges til at lave forbindelser mellem røret og endebeslagene på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ og DISPOSAFLEX™ kolonner.
  • ETFE Flangeless Møtrik
  • 1/4-28 tråd, til 1/16 in. Slanger
  • Brug med 420822-serien Flangeless Ferrules
  • Kasse med 1
Tekniske data
Type Flangeless Møtrik
Diameter (engelsk) Ydre 0,0625 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.158 cm
Trådstørrelse 0.25-28
Til brug med Flex-Column
Materiale ETFE