Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Flex-Column Kromatografi fittings: Adapter med 1/4-28 hantråd til han-luer
Product Code. 11892913 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Til brug med:
Flex-Column
Unit Size:
Hver
Product Code. Til brug med Unit Size
11892913 Flex-Column Hver
1 options
Product Code. 11892913 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 4204072113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.39 DKK
    73.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.61 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Denne ETFE FLEX-COLUMN™ fitting er en hanadapter med 1/4-28 gevind til han Luer.
  • ETFE FLEX-COLUMN™ Montering
  • Han Luer til Han 1/4 in.-28 Tråd
  • Kasse med 1
Specifications
Type Adapter
Trådstørrelse 0.25-28
Porttype Han luer til han
Til brug med Flex-Column
Materiale ETFE