Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP sprøjteslange
Artikelnummer. p-3246184
Diameter (engelsk) Indre:
0,063 tommer.
0,156 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,125 tommer
0,25 tommer
Pakningsstørrelse:
3m
Hver
Artikelnummer. 15323924
Brand: DWK Life Sciences 4208230014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne slange er lavet til nem tilslutning til CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ og ULTRA-WARE™
  • FEP-rør (fluoreret ethylenpropylen)
  • Rørlængde 10 fod
  • Rør fås med ID 5/32 tommer. / OD 1/4 tommer eller med ID 1/16 tommer. / OD 1/8 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slanger
Til brug med (applikation) lavtryksapplikationer
Diameter (engelsk) Indre 0,156 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.635 cm
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 3.48 m
Materiale FEP/PTFE