Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP sprøjteslange
Beskrivelse
- Kimble™ Kontes™ FEP-sprøjteslange lavet af fluorineret ethylenpropylen (FEP) for fremragende kemisk resistens
- Designet til nem forbindelse til CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ og ULTRA-WARE™ systemer
- Fås i to størrelser: ID 5/32 tommer / OD 1/4 tomme eller ID 0,063 tommer / OD 0,125 tommer
- Rørlængde: 10 fod
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Til brug med (applikation) | lavtryksapplikationer |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,156 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.762 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.635 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3.48 m |
| Materiale | FEP/PTFE |