Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP sprøjteslange
Artikelnummer. 11792314 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,063 tommer.
0,156 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,125 tommer
0,25 tommer
Pakningsstørrelse:
3m
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
11792314 0,063 tommer. 0,125 tommer Hver
15323924 0,156 tommer. 0,25 tommer 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11792314 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208230018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.70 DKK
    336.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.37 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ FEP Sprøjterør er designet til nem forbindelse til CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ og ULTRA-WARE™ systemer. Fremstillet af fluorineret ethylenpropylen (FEP) tilbyder dette 10 fod lange rør fremragende kemisk resistens til kromatografiapplikationer.
  • Kimble™ Kontes™ FEP-sprøjteslange lavet af fluorineret ethylenpropylen (FEP) for fremragende kemisk resistens
  • Designet til nem forbindelse til CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ og ULTRA-WARE™ systemer
  • Fås i to størrelser: ID 5/32 tommer / OD 1/4 tomme eller ID 0,063 tommer / OD 0,125 tommer
  • Rørlængde: 10 fod
Tekniske data
Type Slanger
Til brug med (applikation) lavtryksapplikationer
Diameter (engelsk) Indre 0,063 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,125 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0,063 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.0317 cm
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 3.48 m
Materiale FEP/PTFE