Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex™ Stophaner
Porttype:
1-vejs F-Luer til M-Luer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
For Disposaflex™ Kromatografisøjler
- Polycarbonat krop
- HDPE stik
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ventil |
| Porttype | 1-vejs F-Luer til M-Luer |
| Til brug med | Disposaflex Kromatografisøjle |
| Materiale | Polycarbonat stophane; 1-vejs F-Luer til M-Luer |