Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex™ Lower Column Fitting
Artikelnummer. 11941027
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11941027
Brand: DWK Life Sciences 4201680000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For Disposaflex Disposable Polypropylene Column Set
  • Includes recess to hold polyethylene bed support or glass wool plug
  • Polypropylene
  • Pack of 100