Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenter til Ultra-Ware™ Filtreringshættesystem
Artikelnummer. 12871541
Type:
Filtreringshætte
Slange Barb
Støt Frit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12871541
Brand: DWK Life Sciences 9539140001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forskelligt tilbehør til filtreringshættesystem
  • Glasstøttefritte med grov porøsitet: 47 mm (1,85 tommer)
  • Øvre skrueklemme: 47 mm (1,85 tommer)
  • Drypspids: PTFE
  • Slangemodhage: PFA, 6,35 mm (0,25 tommer)
  • Filtreringshætte: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ultra-ware™ filterdækselsystem
nr. pr. sag 1 sag
Type Støt Frit