Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Flaskeindløbsadapter, Monier-Williams, 24/40 led
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Flaskeindløbsadapter
- Standard konussamling 24/40
- Kasse med 1
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flaskeindløbsadapter |
| Standard konusled | 24/40 |