Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle PEEK Fagforeninger
Artikelnummer. 12913521
Skift visning
Trådstørrelse:
F1/4-28 til F5/16-24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trådstørrelse Pakningsstørrelse
12913521 F1/4-28 til F5/16-24 Hver
1 options
Artikelnummer. 12913521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208183305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 DKK
    277.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.42 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ Kromatografi Kolonneunioner PEEK forbinder rør og endefittings til CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ kolonner og ULTRA-WARE™ filtreringssamlinger. Kompatibel med flangefri fittings og standard rørmøtrikker og ferruler.
  • PEEK Indvendigt gevindet union forbinder rør og endefittings
  • Kompatibel med flangefri fittings
  • Til brug med CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ kolonner og ULTRA-WARE™ filtreringssamlinger
  • Til brug med 420821 Series Male Nuts
  • Reservedel i ULTRA-WARE™ Standard Fittings Kit
  • Kasse med 1
Tekniske data
Type Union
Trådstørrelse F1/4-28 til F5/16-24
Til brug med Flangeless Tilpasning
Materiale PEEK