Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografipakningsreservoir med samlinger
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reservoarer fås i en række forskellige størrelser og samlingskonfigurationer
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pakningsbeholder, med samlinger |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |