Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografipakningsreservoir med samlinger
Beskrivelse
- Reservoarer fås i en række forskellige størrelser og samlingskonfigurationer
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pakningsreservoir med samlinger |
| Volumen (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |