Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Almindeligt genanvendeligt centrifugerør med skruelåg
Beskrivelse
Med PTFE/gummi foret sort phenol skruelåg
- Konstrueret af 33 ekspanderende, lavt-ekstraherbart borosilikatglas
- Økonomisk konstruktion i ét stykke
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Liner materiale | PTFE, gummi |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |