Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Almindeligt genanvendeligt centrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 12774018
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12774018
Brand: DWK Life Sciences 4100900015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med PTFE/gummi foret sort phenol skruelåg
  • Konstrueret af 33 ekspanderende, lavt-ekstraherbart borosilikatglas
  • Økonomisk konstruktion i ét stykke
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Borosilikatglas
Liner materiale PTFE, gummi
Trådstørrelse 15-415
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Konisk
Længde (metrisk) 130 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g