Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Mærke 5 mm højkvalitets NMR-prøverør
Længde (engelsk):
7 tommer
Feltstyrke:
100MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelsk):
±0,00015 tommer.
±0,00025 tommer.
±0,0005 tommer.
±0,001 tommer.
±0,002 tommer.
Koncentricitet (engelsk):
±0,0002 tommer.
±0,0005 tommer.
±0,002 tommer.
±0,0025 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Præcisionsfremstillede rør designet til brug i højopløsnings-NMR-spektroskopi, der karakteriserer organiske molekyler gennem måling af atomkernes resonansfrekvenser. Forskningsapplikationer omfatter analyse af polymerstrukturer og organiske opløsninger.
- Fremstillet af Type I borosilikatglas
- Vægtykkelse: 0,01475 tommer. (0,37 mm)
- Vægvariation og camber afhænger til dels af rørlængden
- Alle prøverør leveres med plastikkompressionspasningshætter og sandblæste markeringspunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,19 tommer |
| Længde (metrisk) | 177.8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Kompressionspasform |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Koncentricitet (engelsk) | ±0,002 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,165 tommer. |
| Camber (engelsk) | ±0,0005 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.2 mm |
| Vis mere |