Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Mærke 5 mm højkvalitets NMR-prøverør
Artikelnummer. 11833143
Skift visning
Længde (engelsk):
7 tommer
Feltstyrke:
100MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelsk):
±0,00015 tommer.
±0,00025 tommer.
±0,0005 tommer.
±0,001 tommer.
±0,002 tommer.
Koncentricitet (engelsk):
±0,0002 tommer.
±0,0005 tommer.
±0,002 tommer.
±0,0025 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Feltstyrke Camber (engelsk) Koncentricitet (engelsk) unitSize
11833143 7 tommer 150 MHz ±0,001 tommer. ±0,002 tommer. Pakke med 5
11823143 7 tommer 100MHz ±0,002 tommer. ±0,0025 tommer. Pakke med 5
11843143 7 tommer 200 MHz ±0,0005 tommer. ±0,002 tommer. Pakke med 5
11853143 7 tommer 500 MHz ±0,00025 tommer. ±0,0005 tommer. Pakke med 5
11863143 7 tommer 800 MHz ±0,00015 tommer. ±0,0002 tommer. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11833143 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8972200000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvert rør opfylder stive specifikationer for vægtykkelse, variation og camber for at sikre præcise målinger og reproducerbarhed.
Præcisionsfremstillede rør designet til brug i højopløsnings-NMR-spektroskopi, der karakteriserer organiske molekyler gennem måling af atomkernes resonansfrekvenser. Forskningsapplikationer omfatter analyse af polymerstrukturer og organiske opløsninger.
  • Fremstillet af Type I borosilikatglas
  • Vægtykkelse: 0,01475 tommer. (0,37 mm)
  • Vægvariation og camber afhænger til dels af rørlængden
  • Alle prøverør leveres med plastikkompressionspasningshætter og sandblæste markeringspunkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,19 tommer
Længde (metrisk) 177.8 mm
Materiale Borosilikatglas
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Kompressionspasform
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Koncentricitet (engelsk) ±0,002 tommer.
Diameter (engelsk) Indre 0,165 tommer.
Camber (engelsk) ±0,001 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.2 mm
Feltstyrke 150 MHz
Til brug med (applikation) Ideel til tætning direkte til vakuummanifolder, samlinger eller ventiler
Inkluderer Kasket
Længde (engelsk) 7 tommer
Form Cylindrisk
Tykkelse (engelsk) Væg 0,014 tommer.
Tykkelse (metrisk) væg 0.38 mm