Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 serumhætteglas
Artikelnummer. 17771078
Skift visning
Volumen (metrisk):
30 ml
Højde (metrisk):
86 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig
17771078 30 ml 86 mm 30 mm
1 options
Artikelnummer. 17771078 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 62421D30
Forventet forsendelse: 09-09-2027
Autoklaverbar; ideelt egnet til håndtering og opbevaring af en række forskellige væsker, herunder reagenser, vacciner, blodplasma, dyrkningsmedier, kromatografi.
  • Serumhætteglas med aluminiumforsegling
  • Kommer uden lukning og er lettere i vægt end formstøbte flasker
  • Fremstillet af ravfarvet 203 borosilikatglas
  • Forstærket af de mest populære GPI-aluminiumtætningsfinisher tilbyder denne linje en række valgmuligheder
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 30 ml
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til håndtering og opbevaring af en række forskellige væsker, herunder reagenser, vacciner, blodplasma, dyrkningsmedier, kromatografiprøver
Materiale (forsegling) Aluminium
Volumen (engelsk) 8 dr.
Mængde 576/Cs.
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM E438, Type I
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Serum Vial