Få mere at vide
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Artikelnummer. 17497363 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17497363 900 x 900 x 1660 mm
17487363 750 x 900 x 1660 mm
17407373 750 x 1200 x 1660 mm
17417373 900 x 1200 x 1660 mm
17427373 750 x 1500 x 1660 mm
17437373 900 x 1500 x 1660 mm
17447373 750 x 1800 x 1660 mm
17457373 900 x 1800 x 1660 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
El-panel medfølger ikke
Artikelnummer. 17497363 Leverandør BICASA Leverandørnr. KF.0900.900.1660.HPL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
El-panel medfølger ikke
Kompatto Full Series Mobile Workstation med 20 mm tyk HPL bordplade og dobbelt fatningsgennemføring.
  • Kompatto Fuld 1660 mm højde
  • Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
  • Max bæreevne: 700 kg (ensartet fordelt)
  • Til at holde stort og tungt udstyr, der har brug for fuld-side tilgængelighed
  • Aluminiumtrukne profilerede piedestaler med lodrette slidser
  • Kraftig stålplade foldet sokkel
  • Højkapacitetshjul, alle med enkeltstående, låse- og nivelleringsanordning
  • Højdejusterbar bordpladestøtte (50 mm mellemrum) med kraftige udkragningsbeslag i stål og vandret aluminium tværstang
  • Alle dele færdigbehandlet med polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
  • HPL bordplade med dobbelt plastgennemføring 80 mm dia., pastelgrå farve med sort kerne
  • HPL hylde på aluminiumsstang, pastelgrå farve med sort kerne. Højdejusterbar
Tekniske data
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) 607 til 907 mm (trin 25)
Justerbar Ja
Certificeringer/compliance EN 13150 TUV-certifikat
Dimensioner (D x B x H) 900 x 900 x 1660 mm
Inkluderer 1 HPL-hylde 20 mm tyk på aluminiumsstang (nyttig 400 x 790 mm)
Bæreevne (engelsk) 1543 lb.
Bæreevne (metrisk) 700 kg
Hjultype Hjul med høj kapacitet, med enkeltstående, låse- og nivelleringsenhed
Med hjul Ja