Få mere at vide
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Artikelnummer. 17457373 Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (D x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
El-panel medfølger ikke
Artikelnummer. 17457373
Brand: BICASA KF.1800.900.1660.HPL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
El-panel medfølger ikke
Kompatto Full Series Mobile Workstation med 20 mm tyk HPL bordplade og dobbelt fatningsgennemføring.
  • Kompatto Fuld 1660 mm højde
  • Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
  • Max bæreevne: 700 kg (ensartet fordelt)
  • Til at holde stort og tungt udstyr, der har brug for fuld-side tilgængelighed
  • Aluminiumtrukne profilerede piedestaler med lodrette slidser
  • Kraftig stålplade foldet sokkel
  • Højkapacitetshjul, alle med enkeltstående, låse- og nivelleringsanordning
  • Højdejusterbar bordpladestøtte (50 mm mellemrum) med kraftige udkragningsbeslag i stål og vandret aluminium tværstang
  • Alle dele færdigbehandlet med polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
  • HPL bordplade med dobbelt plastgennemføring 80 mm dia., pastelgrå farve med sort kerne
  • HPL hylde på aluminiumsstang, pastelgrå farve med sort kerne. Højdejusterbar
Tekniske data
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) 607 til 907 mm (trin 25)
Justerbar Ja
Certificeringer/compliance EN 13150 TUV-certifikat
Dimensioner (D x B x H) 900 x 1800 x 1660 mm
Inkluderer 1 HPL-hylde 20 mm tyk på aluminiumsstang (nyttig 400 x 1690 mm)
Bæreevne (engelsk) 1543 lb.
Bæreevne (metrisk) 700 kg
Hjultype Hjul med høj kapacitet, med enkeltstående, låse- og nivelleringsenhed
Med hjul Ja