Få mere at vide
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (D x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
Beskrivelse
- Kompatto Fuld 1660 mm højde
- Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
- Max bæreevne: 700 kg (ensartet fordelt)
- Til at holde stort og tungt udstyr, der har brug for fuld-side tilgængelighed
- Aluminiumtrukne profilerede piedestaler med lodrette slidser
- Kraftig stålplade foldet sokkel
- Højkapacitetshjul, alle med enkeltstående, låse- og nivelleringsanordning
- Højdejusterbar bordpladestøtte (50 mm mellemrum) med kraftige udkragningsbeslag i stål og vandret aluminium tværstang
- Alle dele færdigbehandlet med polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
- HPL bordplade med dobbelt plastgennemføring 80 mm dia., pastelgrå farve med sort kerne
- HPL hylde på aluminiumsstang, pastelgrå farve med sort kerne. Højdejusterbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysegrå |
| Justerbar (højde) | 607 til 907 mm (trin 25) |
| Justerbar | Ja |
| Certificeringer/compliance | EN 13150 TUV-certifikat |
| Dimensioner (D x B x H) | 750 x 1500 x 1660 mm |
| Inkluderer | 1 HPL-hylde 20 mm tyk på aluminiumsstang (nyttig 400 x 1390 mm) |
| Bæreevne (engelsk) | 1543 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 700 kg |
| Hjultype | Hjul med høj kapacitet, med enkeltstående, låse- og nivelleringsenhed |
| Med hjul | Ja |