Få mere at vide
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Artikelnummer. 17407373 Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (D x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
El-panel medfølger ikke
Artikelnummer. 17407373
Brand: BICASA KF.1200.750.1660.HPL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El-panel medfølger ikke
Kompatto Full Series Mobile Workstation med 20 mm tyk HPL bordplade og dobbelt fatningsgennemføring.
  • Kompatto Fuld 1660 mm højde
  • Certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
  • Max bæreevne: 700 kg (ensartet fordelt)
  • Til at holde stort og tungt udstyr, der har brug for fuld-side tilgængelighed
  • Aluminiumtrukne profilerede piedestaler med lodrette slidser
  • Kraftig stålplade foldet sokkel
  • Højkapacitetshjul, alle med enkeltstående, låse- og nivelleringsanordning
  • Højdejusterbar bordpladestøtte (50 mm mellemrum) med kraftige udkragningsbeslag i stål og vandret aluminium tværstang
  • Alle dele færdigbehandlet med polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
  • HPL bordplade med dobbelt plastgennemføring 80 mm dia., pastelgrå farve med sort kerne
  • HPL hylde på aluminiumsstang, pastelgrå farve med sort kerne. Højdejusterbar
Spécification
Farve Lysegrå
Justerbar (højde) 607 til 907 mm (trin 25)
Justerbar Ja
Certificeringer/compliance EN 13150 TUV-certifikat
Dimensioner (D x B x H) 750 x 1200 x 1660 mm
Inkluderer 1 HPL-hylde 20 mm tyk på aluminiumsstang (nyttig 400 x 1090 mm)
Bæreevne (engelsk) 1543 lb.
Bæreevne (metrisk) 700 kg
Hjultype Hjul med høj kapacitet, med enkeltstående, låse- og nivelleringsenhed
Med hjul Ja
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis