Få mere at vide
Thermo Scientific™ Komet Rørbarer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Generer mere end tre gange drejningsmomentet i forhold til konventionelle rørestave med Thermo Scientific™ Komet Omrørerstænger, der markant forbedrer omrørerens ydeevne og anvendelsesmuligheder.
- High-energy Samarium-Cobalt (SmCo) magnetic core
- Superior mixing action at high speeds, and with viscous media
- Evenly coated PTFE surface prevents residue deposits
- Sterilize with steam to 249.8°F (121°C)
- Longlife stir bars are round with wear-resistant glide ring
Ordering Information:
- Available in assorted sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Stirrer Controller |
| Inkluderer | Glide Ring |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Sfære |
| Type | Stir Bar |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.