Få mere at vide
Thermo Scientific™ Komet Rørbarer
Artikelnummer. 10559111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 mm
30 mm
50 mm
90 mm
Diameter (metrisk):
9 mm
13 mm
21 mm
25 mm
31 mm
Form:
Kugle
Sfære
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10559111
Brand: Thermo Scientific™ 50087930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generer mere end tre gange drejningsmomentet i forhold til konventionelle rørestave med disse komet rørestave, hvilket markant forbedrer omrørerens ydeevne og alsidighed.
Generer mere end tre gange drejningsmomentet i forhold til konventionelle rørestave med Thermo Scientific™ Komet Omrørerstænger, der markant forbedrer omrørerens ydeevne og anvendelsesmuligheder.
Funktioner:
  • Højenergi Samarium-Cobalt (SmCo) magnetisk kerne
  • Overlegen blandevirkning ved høje hastigheder og med viskøse medier
  • Ensartet belagt PTFE-overflade forhindrer restaflejringer
  • Steriliser med damp til 249,8 °F (121 °C)
  • Longlife rørestavene er runde med slidstærk glidering
Bestillingsoplysninger:
  • Fås i assorterede størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omrørerkontrol
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Form Kugle
Type Omrøringsbar
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.