Beskrivelse
Generer mere end tre gange drejningsmomentet i forhold til konventionelle rørestave med Thermo Scientific™ Komet Omrørerstænger, der markant forbedrer omrørerens ydeevne og anvendelsesmuligheder.
- Højenergi Samarium-Cobalt (SmCo) magnetisk kerne
- Overlegen blandevirkning ved høje hastigheder og med viskøse medier
- Ensartet belagt PTFE-overflade forhindrer restaflejringer
- Steriliser med damp til 249,8 °F (121 °C)
- Longlife rørestavene er runde med slidstærk glidering
Bestillingsoplysninger:
- Fås i assorterede størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Omrørerkontrol |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | Pk. af 1 |
| Form | Kugle |
| Type | Omrøringsbar |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.