Få mere at vide
MEDICOM Kolmi™ Skidguard PP+PE genbrugte oversko
Artikelnummer. 31781298 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Blå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31781298 Hvid, Blå
18886688 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781298 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. 10.040R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.09 DKK
    388.25 DKK / Pakke med 400
    Spare 84.84 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Genanvendte KOLMI™ SkidGuard størrelse XL skoovertræk giver holdbar skridsikker beskyttelse takket være genbrugte materialer og en højtydende PE-sål.
  • Den hydrofobe spunbinding i skobetræket er lavet af 90% genanvendt materiale
  • PE-sålen indeholder mindst 50% materiale af genbrugt oprindelse
  • PE-sålen sikrer god mekanisk modstand samtidig med, at den giver fremragende gulvvedhæftning
  • Deres anatomiske former gør dem i stand til at tilpasse sig alle typer sko og morfologier, især når de bruges uden sko, især inden for det medicinske felt
Tekniske data
Størrelse X-Large
Materiale Polyethylen, Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid, Blå
Engangs Polyethylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Anti-slip
Modstand Væske
Produkttype Skoovertræk