Få mere at vide
MEDICOM Kolmi Coverfeel Touch blå nitrilhandske
Artikelnummer. 30215961 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30215961 Lille
30215954 X-Small
30215951 Medium
30215953 Større
30215949 X-Large
30279928 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Product Code. 30215961 missing translation for 'mfr' MEDICOM missing translation for 'supplierNo' 1140B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.21 DKK
    87.11 DKK / Pakke med 100
    Spare 17.10 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Stor elasticitet og optimal komfort. Fremragende greb af objekter. Anbefales i medicinske, industrielle og landbrugsfødevaremiljøer. Fremstillet i Frankrig.
  • Ingen accelerator til at begrænse type IV allergier.
  • Ultrakomfortabel handske med hurtigere påføring takket være dens indvendige polymerbelægning.
  • Stor elasticitet og god fingerfærdighed.
  • Skridsikker tekstur for fremragende greb og genstandsmanipulation.
  • Anbefales til medicinske, industrielle og landbrugsfødevaremiljøer.
Specifications
Kloreret Nej
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri, Sundhedspleje, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 3,14 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Valset
Længde (metrisk) 240 mm