Description
- Ingen accelerator til at begrænse type IV allergier.
- Ultrakomfortabel handske med hurtigere påføring takket være dens indvendige polymerbelægning.
- Stor elasticitet og god fingerfærdighed.
- Skridsikker tekstur for fremragende greb og genstandsmanipulation.
- Anbefales til medicinske, industrielle og landbrugsfødevaremiljøer.
Specifications
Specifications
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri, Sundhedspleje, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,14 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Latex fri | Ja |
| Show More |