Beskrivelse
- Accelerator fri til at begrænse type IV allergier.
- Ultrakomfortabel handske med lang manchet og nem at tage på takket være dens indvendige polymerbelægning.
- Stor elasticitet og god fingerfærdighed.
- Skridsikker tekstur for fremragende greb og genstandsmanipulation.
- Dens robusthed giver den større holdbarhed.
- Lang manchet for optimeret beskyttelse.
- Anbefales i medicinske, industrielle og fødevaremiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri, Sundhedspleje, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |