Få mere at vide
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care pulverfri blå nitrilhandske
Artikelnummer. 30215955 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30215955 Medium
30215959 Lille
30215952 Større
30215947 X-Large
30215960 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30215955 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. 1142C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.71 DKK
    121.98 DKK / Pakke med 100
    Spare 20.73 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Stor elasticitet og optimal komfort. Fremragende greb på genstande. Anbefales til medicinske, industrielle og fødevaremiljøer. Fremstillet i Frankrig.
  • Accelerator fri til at begrænse type IV allergier.
  • Ultrakomfortabel handske og nem at tage på takket være dens indvendige polymerbelægning.
  • Stor elasticitet og god fingerfærdighed.
  • Skridsikker tekstur for fremragende greb og genstandsmanipulation.
  • Dens robusthed giver den større holdbarhed.
  • Anbefales i medicinske, industrielle og fødevaremiljøer.
Tekniske data
Kloreret Nej
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri, Sundhedspleje, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.11 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Valset
Længde (metrisk) 250 mm