Få mere at vide
Kojisyre, TRC
Artikelnummer. 30011143
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011143 25 g
30012782 10 g
30003902 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK65508025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-30-4
Molekylær formel C6 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Synonym 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 2-(Hydroxymethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyranone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethylpyran-4-one, Kojic acid, NSC 1942
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-one
SMIL OCC1=CC(=O)C(=CO1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Formel vægt 142.0266
Procent renhed >95%