Få mere at vide
Kojic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16459406 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16459406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW050154
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
CAS 501-30-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(CO)OC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation