Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kojic acid |
| Smeltepunkt | 151,0 °C til 156,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 18,II,57 |
| Merck Index | 15,5365 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i acetone og ethanol; sparsomt opløselige i diethylether, ethylacetat, kloroform og pyridin; uopløselige i benezne |
| Formel vægt | 142.11 |
| Vis mere |