Få mere at vide
Kojic syre, 99%
Artikelnummer. 10105030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10105030 5 g Glasflaske 5g
10656432 25 g Glasflaske 25g
10666432 100 g Glasflaske 100g
11936911 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10105030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205220050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-30-4
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00006580
InChI nøgle BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-on
SMIL OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
Smeltepunkt 151,0 °C til 156,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 18,II,57
Merck Index 15,5365
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i acetone og ethanol; sparsomt opløselige i diethylether, ethylacetat, kloroform og pyridin; uopløselige i benezne
Formel vægt 142.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver