Få mere at vide
Kojic syre, 99%
Artikelnummer. 11459652
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459652 100 g 100g
11439652 5 g 5g
11449652 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459652 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10760.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
Kojic syre kan bruges på skåret frugt for at forhindre oxidativ brunfarvning, i fisk og skaldyr for at bevare lyserøde og røde farver og i kosmetik for at lysne huden. Det bruges til at behandle hudsygdomme som melasma, da det har antibakterielle og svampedræbende egenskaber. Det bruges som et chelateringsmiddel, der hæmmer melaninproduktionen og også som en tyrosinkinasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone (frit opløseligt), ethanol (frit opløseligt), methanol, DMSO, ethylacetat (lidt opløseligt), chloroform (lidt opløseligt), pydidin (lidt opløseligt) og ether (svagt opløseligt). Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Bør opbevares ved stuetemperatur. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-30-4
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00006580
InChI nøgle BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-on
SMIL OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 120895
Merck Index 14,5317
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene.
Formel vægt 142.11
Procent renhed 99%