Få mere at vide
Kojic acid, 99%
Artikelnummer. 11449652
Mængde:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Product Code. 11449652
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10760.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Kojic syre kan bruges på skåret frugt for at forhindre oxidativ brunfarvning, i fisk og skaldyr for at bevare lyserøde og røde farver og i kosmetik for at lysne huden. Det bruges til at behandle hudsygdomme som melasma, da det har antibakterielle og svampedræbende egenskaber. Det bruges som et chelateringsmiddel, der hæmmer melaninproduktionen og også som en tyrosinkinasehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone (frit opløseligt), ethanol (frit opløseligt), methanol, DMSO, ethylacetat (lidt opløseligt), chloroform (lidt opløseligt), pydidin (lidt opløseligt) og ether (svagt opløseligt). Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Bør opbevares ved stuetemperatur. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-30-4
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00006580
InChI nøgle BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-on
SMIL OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 120895
Merck Index 14,5317
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene.
Formel vægt 142.11
Procent renhed 99%