Få mere at vide
Kojic acid, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11453352 1 g
1 options
Artikelnummer. 11453352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215515701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kojic acid
CAS 501-30-4
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1
Molekylær formel C6H6O4
MDL nummer MFCD00006580
Mængde 1 g
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
InChI nøgle BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one
Molekylvægt (g/mol) 142.11
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Formel vægt 142.1
Fysisk form Krystallinsk pulver