Få mere at vide
Kojibiose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kojibiose |
| CAS | 2140-29-6 |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vægt | 342.1162 |