Få mere at vide
Koflo Klar PVC Schedule 40 rør In-Line Statisk mixer
Artikelnummer. 11794149 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
Oversigt:
Mixer med 12 elementer
Mixer med 6 elementer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
11794149 15 mm Mixer med 12 elementer Hver
11774149 12 mm Mixer med 12 elementer Hver
11784149 15 mm Mixer med 6 elementer Hver
11714159 20 mm Mixer med 12 elementer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11794149 Leverandør Koflo Leverandørnr. 0466991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1321.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.42 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Bland væsker, mens du pumper dem gennem en rørledning med dette Clear PVC Schedule 40-rør In-Line Statisk mixer.
  • Opnå et 100 % blandet output:
    • Installer disse blandere direkte i din proceslinje for at opnå et 100% blandet —output blandeelementer er svejset inde i røret.
  • Visuel kontrol af din blandingsproces:
    • De klare PVC-blandere er ideelle til en visuel kontrol af dine blandeprocesser.
  • Alle blandere har gevindender.
  • Vælg PVC, 316 rustfrit stål, PVDF eller PFA.
  • Modeller med aftagelige elementer fås på forespørgsel.
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Diameter (metrisk) 15 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 305 mm
Oversigt Mixer med 12 elementer
Materiale Polypropylen, PVC
Type Rørblander
Til brug med (applikation) Bland væsker