Få mere at vide
Koflo Klar PVC Schedule 40 rør In-Line Statisk mixer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
Oversigt:
Mixer med 12 elementer
Mixer med 6 elementer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opnå et 100 % blandet output:
- Installer disse blandere direkte i din proceslinje for at opnå et 100% blandet —output blandeelementer er svejset inde i røret.
- Visuel kontrol af din blandingsproces:
- De klare PVC-blandere er ideelle til en visuel kontrol af dine blandeprocesser.
- Alle blandere har gevindender.
- Vælg PVC, 316 rustfrit stål, PVDF eller PFA.
- Modeller med aftagelige elementer fås på forespørgsel.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 0,8 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Længde (metrisk) | 381 mm |
| Oversigt | Mixer med 12 elementer |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Type | Rørblander |
| Til brug med (applikation) | Bland væsker |