Få mere at vide
Koflo Rørmixer
Artikelnummer. 11774119 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11774119 178 mm Hver
11764119 190 mm Hver
11794119 292 mm Hver
11730029 302 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11774119 Leverandør Koflo Leverandørnr. 0466956
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Tube Mixer til at blande væsker, mens du pumper dem gennem en rørledning.
  • I stand til at blande let viskositet med højviskositetskomponenter.
  • Accepter standard rørfittings.
  • Disse blandere består af en række faste højre- og venstrehåndselementer.
  • Rør og blandeelementer er lavet af 316 rustfrit —stål, ideelt til blanding af højviskose væsker såsom epoxy.
  • Blandere har glatte ender og accepterer standard rørfittings.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,24 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 178 mm
Materiale Rustfrit stål (316)
Type Rørmixer
Til brug med (applikation) Blanding af højviskositetsvæsker