Få mere at vide
Koflo Rørmixer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- I stand til at blande let viskositet med højviskositetskomponenter.
- Accepter standard rørfittings.
- Disse blandere består af en række faste højre- og venstrehåndselementer.
- Rør og blandeelementer er lavet af 316 rustfrit —stål, ideelt til blanding af højviskose væsker såsom epoxy.
- Blandere har glatte ender og accepterer standard rørfittings.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,2 tommer |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Længde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Type | Rørmixer |
| Til brug med (applikation) | Blanding af højviskositetsvæsker |