Få mere at vide
Koflo Rørmixer
Artikelnummer. 11730029 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11730029
Brand: Koflo 0466968
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Tube Mixer til at blande væsker, mens du pumper dem gennem en rørledning.
  • I stand til at blande let viskositet med højviskositetskomponenter.
  • Accepter standard rørfittings.
  • Disse blandere består af en række faste højre- og venstrehåndselementer.
  • Rør og blandeelementer er lavet af 316 rustfrit —stål, ideelt til blanding af højviskose væsker såsom epoxy.
  • Blandere har glatte ender og accepterer standard rørfittings.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,51 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm
Materiale Rustfrit stål (316)
Type Rørmixer
Til brug med (applikation) Blanding af højviskositetsvæsker