Få mere at vide
Koflo 316 rustfrit stål In-Line Rørblander
Artikelnummer. 11724119 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
20,8 mm
26,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11724119 26,7 mm Hver
11714119 20,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11724119 Leverandør Koflo Leverandørnr. 0466916
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Bland væsker, mens du pumper dem gennem en rørledning med dette 316 rustfrit stål In-Line Rørblander.
  • Tilbyder 100% blandet output.
  • Industrielle materialer sikrer lang levetid.
  • Holdbarhed under krævende forhold.
  • Installer disse blandere direkte i din proceslinje for at opnå et 100% blandet —output blandeelementer er svejset inde i røret.
  • Alle blandere har gevindender.
  • Vælg PVC, 316 rustfrit stål, PVDF eller PFA.
  • De klare PVC-blandere er ideelle til en visuel kontrol af dine blandeprocesser.
  • Modeller med aftagelige elementer fås på forespørgsel.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 1.1 tommer
Diameter (metrisk) 26,7 mm
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 229 mm
Materiale Rustfrit stål (316)
Type Rørblander
Til brug med (applikation) Blanding