Få mere at vide
Koflo 316 rustfrit stål In-Line Rørblander
Artikelnummer. 11714119 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
20,8 mm
26,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11714119
Brand: Koflo 0466920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland væsker, mens du pumper dem gennem en rørledning med dette 316 rustfrit stål In-Line Rørblander.
  • Tilbyder 100% blandet output.
  • Industrielle materialer sikrer lang levetid.
  • Holdbarhed under krævende forhold.
  • Installer disse blandere direkte i din proceslinje for at opnå et 100% blandet —output blandeelementer er svejset inde i røret.
  • Alle blandere har gevindender.
  • Vælg PVC, 316 rustfrit stål, PVDF eller PFA.
  • De klare PVC-blandere er ideelle til en visuel kontrol af dine blandeprocesser.
  • Modeller med aftagelige elementer fås på forespørgsel.
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,8 tommer.
Diameter (metrisk) 20,8 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm
Materiale Rustfrit stål (316)
Type Rørblander
Til brug med (applikation) Blanding