Få mere at vide
Wagner Munz™ Kofler varmebænk
Beskrivelse
- Kofler varmebænk
- Indeholder: 8 standardstoffer, en æske med syv ikke-certificerede standardrør og et sæt kalibreringsstoffer
- Forskellige egenskaber kan observeres samtidigt
- CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kofler varmebænk |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 100 W |
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Dybde (metrisk) | 10 cm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 100 W |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af renheden af et stof |
| Højde (metrisk) | 14 cm |
| Inkluderer | Inkluderet med 8 standardstoffer med en kasse med syv ikke-certificerede standardrør, sæt kalibreringsstoffer |
| Længde (metrisk) | 43 cm |
| Vis mere |