Få mere at vide
Kobe0065, MedChemExpress
Beskrivelse
Kobe0065 is a novel and effective inhibitor of Ras-Raf interaction, competitively inhibiting the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki value of 46±13 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kobe0065 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 436133-68-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11ClF3N5O4S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42.5 mg/mL (94.49 mM) |
| SMIL | FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(C)C(Cl)=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Vis mere |