missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

KO-947, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493146
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493146 25 mg -
16487307 5 mg -
16434598 10 mg -
16430897 50 mg 50mg
16425446 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112181

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.

KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale KO-947
Fysisk form Solid
CAS 1695533-89-1
Farve Off-White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17N5O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (175.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=CC(NN=C3C4=CC=NC=C4)=C3C=C2CN1CC5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 355.39
Formel vægt 355.39
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.